Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Environmental Sampling Bottles and Accessories
- Environmental Sampling Bottles
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles
Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles
Codice prodotto. 30243690
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 ml
500 mL
1000 mL
Forma:
Pozzetti quadrati
Rectangular
Rettangolare
Rotondo
Descrizione:
Dosaggio 20 mg/l
Dosed 120mg/L
Dosed 20mg/L
Senza dose
Materiale:
PET
Polistirene
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 126
pezzi 144
pezzi 174
pezzi 70
pezzi 84
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Forma | Descrizione | Materiale | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 30243690 | 350 ml | Rettangolare | Senza dose | PET | pezzi 174 |
| 13503150 | 350 ml | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243687 | 350 ml | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 174 |
| 30243683 | 350 ml | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 174 |
| 12632035 | 350 ml | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 144 |
| 13128770 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 110 |
| 30243693 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 126 |
| 15285652 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243682 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 126 |
| 30243688 | 500 mL | Pozzetti quadrati | Senza dose | PET | pezzi 126 |
| 12642035 | 500 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243689 | 500 mL | Rectangular | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 174 |
| 13523140 | 500 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 144 |
| 30243684 | 500 mL | Rectangular | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 174 |
| 30243685 | 500 mL | Rettangolare | Senza dose | PET | pezzi 174 |
| 11309243 | 500 mL | Rotondo | Dosaggio 20 mg/l | Polistirene | pezzi 70 |
| 11319243 | 500 mL | Rotondo | Senza dose | Polistirene | pezzi 70 |
| 30243686 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 84 |
| 13148770 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 120mg/L | PET | pezzi 70 |
| 30243692 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Dosed 20mg/L | PET | pezzi 84 |
| 30243691 | 1000 mL | Pozzetti quadrati | Senza dose | PET | pezzi 84 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
30243690
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
WSC350/NT
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Usa il codice promozionale 27997
Spedizione stimata: 21-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
620.40 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Conveniently sample both chlorinated or nonchlorinated water for microbial analysis with Thermo Scientific™ Sterilin™ Water Sampling Bottles.
Not available in all geographic regions.
- Available manufactured using:
- Flexible polystyrene
- Robust non-toxic PETG
- NEW, lightweight PRT for improved handling
- Empty or pre-dosed with sodium thiosulphate
- Polystyrene and PETG bottles feature color-coded labels to aid differentiation:
- Blue: dosed
- Green: undosed
- Tamper evident for sample integrity
- Lot number for complete traceability
- Sterilized by gamma irradiation
- Dose level 20mg/h: Suitable for neutralizing water samples with a low concentration of chlorine
- Dose level 120mg/h: Suitable for neutralizing water samples with a high concentration of chlorine
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 350 ml |
| Colore | Natural |
| Descrizione | Senza dose |
| Materiale | PET |
| N. per custodia | 174 |
| Sterilità | Irradiati con raggi gamma |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Forma | Rettangolare |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?