Learn More
Brady™ Sterilization Indicating Labels
Codice prodotto. 17110191
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 17110191
Marca: Brady™ 149273
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brady™ Sterilization Indicating Labels are steam sterilization indicating polypropylene labels with preprinted headers that displays STERILIZED when exposed to autoclave conditions.
  • Ideal for use in sample tracking, inventory management, general tracking, and identification of lab materials that require sterilization
  • Economical solution for identifying vials, tubes, racks and flasks
  • Adheres to stainless steel, glass and polypropylene
  • Withstands temperatures from -320.8 to 249.8° F (-196 to 121°C )
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Modello THT-137-7425-2-AC
N. per confezione 2000 Label(s) / Roll
Quantità 2000/Pk.
Forma Rectangle
Size 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 50.80 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number THT-137-7425-2-AC