Learn More
Kartell™ Nastro indicatore di carta adesiva per sterilizzazione
Codice prodotto. 10073454
Cambia vista
Click to view available options
Metodo di sterilizzazione:
Autoclave
Metodo Poupinel (calore secco)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Metodo di sterilizzazione unitSize
10073454 Autoclave Pezzo
10245041 Metodo Poupinel (calore secco) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10073454 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0105200
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Con indicazione della sterilizzazione con una semplice variazione del colore, passando da bianco a marrone. Il nastro indicatore di sterilizzazione Kartell™ è ideale per l'autoclavaggio o per metodi di sterilizzazione a calore secco.
Indicates sterilization with simple color change of white to brown. Kartell™ Sterilization Indicator Tape is used with autoclaving or dry heat sterilization methods.
  • Adhesive tape indicates sterilization
  • Tapes available for autoclaving and Poupinet methods of sterilization:
    • Autoclave tape: 20’ at +121°C or 10’ at +125°C or 5’ at +135°C
    • Poupinel method: dry heat
  • Color changes from white to brown
  • Lead free if correctly stocked
  • Autoclave tape can be used until 3 years from production date
  • Poupinel tape can be used until 24 months from production date
  • Conformity with ISO 11140/2005
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11140:2005
Da utilizzare con (applicazione) To indicate sterilization
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Materiale Nastro adesivo in carta
Indicatore di sterilizzazione
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 19 mm