Learn More
Kartell™ Nastro indicatore di carta adesiva per sterilizzazione
Description
Indicates sterilization with simple color change of white to brown. Kartell™ Sterilization Indicator Tape is used with autoclaving or dry heat sterilization methods.
- Adhesive tape indicates sterilization
- Tapes available for autoclaving and Poupinet methods of sterilization:
- Autoclave tape: 20’ at +121°C or 10’ at +125°C or 5’ at +135°C
- Poupinel method: dry heat
- Color changes from white to brown
- Lead free if correctly stocked
- Autoclave tape can be used until 3 years from production date
- Poupinel tape can be used until 24 months from production date
- Conformity with ISO 11140/2005
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 11140/2005 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per indicare la sterilizzazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Materiale | Carta |
| Indicatore di sterilizzazione | Sì |
| Metodo di sterilizzazione | Metodo Poupinel (calore secco) |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 19 mm |