Learn More
Ratiolab™ Sterilized 1.25 mL Dispenser Tips
Descrizione
- Dispenser tips fit onto Ratiolab™ dispetta and Eppendorf Multipette™ 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman and Brand HandyStep S
- Not autoclavable
- Visible graduations
- Sterilized
- Provided in packs of 100
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1.25 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Formato | BUlk |
| Quantità | 100/pk |
| Product Type | Dispenser Tips |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Serial pipetting |
| Graduato | Yes |