Learn More
ratiolab™ Sterilizing Pipet Box
Codice prodotto. 17128118
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17128118 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17128118 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    79.93€ / pezzi 1
    Risparmia 41.07€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
For the practical storage up to four pipet boxes, this sterilizing pipet box is space-saving and offers safe storage for autoclaving various glass items.
  • Guarantees the entrance of steam into the container and optimizes the process of autoclaving
  • Base and top section are filled with a silicone layer at the bottom as shock absorber to protect the glass items from splintering
  • Autoclavable at 121°C for 20 min.
  • Depth (Metric): 265 mm
Specifica
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Aluminum
Larghezza (sistema metrico) 250 mm