Learn More
Bochem™ Sterilizing Tongs
Codice prodotto. 10214131
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10214131 280 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10214131 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 2262
Spedizione stimata: 14-10-2026
Bochem™ Sterilizing Tongs for safely handling sterile content.
  • For sterile content
Specifica
Descrizione 5mm diameter
Lunghezza apertura (sistema metrico) 190 mm
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)