Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Sample Spoons
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15386337 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 mL
10 mL
Lunghezza (sistema metrico):
127 mm
170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15386337 2.5 mL 127 mm pezzi 100
15331776 10 mL 170 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15386337 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53791011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from renewable raw materials and can be completely recycled. SteriPlast™ Bio Sample Spoons still have all the suitable properties of conventional polyethylene.
  • Product and packaging made of renewable raw materials
  • "Green" PE, white
  • Individually packaged and sterilised by gamma rays
  • Production and packaging according to clean room class 7
  • EU foodstuffs and FDA approval
  • Two sizes available: 2.5mL (teaspoon) and 10mL (tablespoon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.5 mL
Colore White
Monouso Recyclable
Product Type Spoon
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Powders, Granulates, and Fluids
Materiale Green Polyethylene (Made From Renewable Raw Materials)
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm