Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15684134 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
500 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia unitSize
15684134 500 mm pezzi 20
15604144 1000 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15684134 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53936641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.89€
    151.20€ / pezzi 20
    Risparmia 12.69€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Embossed for measuring in 10 mL increments. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle is specifically designed for disposable use. Ergonomic handle on both sides for right or left-hand operation.
  • 200 mL dipper
  • 92 mm external diameter
  • Ergonomic handle
  • Spouts on both sides for right or left-hand operation
  • HDPE
  • Cleanroom manufactured, individually packaged
  • Optionally sterilized by gamma rays
  • 20 pieces per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ladle
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Stile Dual spouts
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 500 mm