Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
Embossed for measuring in 10mL increments. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle is specifically designed for disposable use. Ergonomic handle on both sides for right or left-hand operation.
214.00€ - 234.00€
Specifica
Product Type | Ladle |
---|---|
Materiale | HDPE |
Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
Monouso | Yes |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15684134
|
Buerkle™
5393-6641 |
500 mm |
214.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15604144
|
Buerkle™
1158W63 |
1000 mm |
234.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 200mL dipper
- 92mm external diameter
- Ergonomic handle
- Spouts on both sides for right or left-hand operation
- HDPE
- Clean room manufactured, individually packaged
- Optionally sterilized by gamma rays
- 20 pieces per pack
Specifica
Ladle | |
200 mL | |
Sterile | |
White |
HDPE | |
Yes | |
Dual spouts |