Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Food Scoops
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15634134 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15634134 1000 mL 332 mm pezzi 10
15614134 250 mL 232 mm pezzi 10
15624134 500 mL 280 mm pezzi 10
15644124 25 mL 141 mm pezzi 10
15654124 50 mL 160 mm pezzi 10
15664124 100 mL 205 mm pezzi 10
15674124 150 mL 216 mm pezzi 10
17220594 2000 mL - pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15634134 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53783019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    74.40€ / pezzi 10
    Risparmia 62.60€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For sampling powders, granulates and pastes. Buerkle™ SteriPlast™ Food Scoops are sterilized by gamma rays. The color blue does not occur in a natural form in foodstuffs. Scoops can be quickly found and easily identified in a visual check if ever mixed into production.
  • Use of blue tools helps to meet requirements of HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
  • This is important criterion in food processing and production, and in animal feed and pharmaceutical industry
  • Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
  • Individually packaged for disposable use
  • Production, assembly and packaging according to clean room class 7
  • Can be detected by colour scanners
Compliance
EU food requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Blue
Monouso Single-use
Product Type Food Scraper
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Powders, Granulates and Pastes
Lunghezza (sistema imperiale) 13.07 in.
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 332 mm