Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes
Codice prodotto. 15685605 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15685605 100 mL pezzi 10
11812293 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685605 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53250100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supplied in a sterile package and ready for immediate use. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes are transparent with graduations so the sample amount can be read off from the printed graduation. Sterilized and separately packaged.
  • Polypropylene construction
  • Transparent
  • Graduated
  • Sterilized, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Manual Vacuum Sampler
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione 2 mL Division
Include Luer adapter
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Si
Graduato Yes
Sterilità Sterile
Colore Transparent