Learn More
Beskrivelse
- Intended for sampling of powders, granules, and pastes
- Sterilized by gamma radiation
- Individually packaged for one-way needs
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema imperiale) | 0.08 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Cucchiaio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento di polveri, granuli e paste. |
| Materiale | Polistirene (PS) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?