Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd Bottled Media: TSB, Wide-Mouth Bottle
Codice prodotto. 15982710 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15982710 100 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15982710 Fornitore Sartorius Stedim Biotech™ N. del fornitore BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    217.41€ / pezzi 10
    Risparmia 13.59€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterility testing fluid TSB is used to detect, isolate, and cultivate fastidious and non-fastidious microorganisms
  • Tryptic soy broth
  • A general purpose liquid nutrient medium used in sterility testing for the detection, isolation, and cultivation of fastidious and non fastidious microorganisms acc. to USP and EP.
  • Nutritious medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms, including common aerobic and facultatively anaerobic bacteria and fungi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di tappo Type 7 Closure, 45 mm OD
Tipo di media TSB (Tryptic Soy Broth)
Sterilità Sterile
N. per confezione 10
Tipo di imballaggio Wide-mouth bottle, individually double-packaged
Quantità 100 mL