Learn More
Sartorius Sterisart™ Easy Configuration Software
Codice prodotto. 17288720 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sterisart Universal Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17288720 Sterisart Universal Pump Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17288720 Fornitore Sartorius N. del fornitore 1Z0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00€
    5224.49€ / pezzi 1
    Risparmia 665.51€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Sterisart™ Easy Configuration Software is drag and drop software designed to increase process reliability for the sterility testing of sterile pharmaceuticals.
  • Step-by-step guidance through each sterility test programmed, such as for USP 71 or Eu. Ph. 2.6.1
  • FDA 21 CFR Part 11 compliant electronic records
  • User account management, audit trail and password protection
  • Scanning, saving and printing of process-relevant data and records on materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Automate Online Configuration Tool
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sterisart Universal Pump