Learn More
Merck Filtro superiore per flacone filettato Steritop
Codice prodotto. 15939180 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Materiale (membrana):
PES
PVDF
Polistirene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (sistema metrico) Materiale (membrana) unitSize
15939180 1000 ml Polistirene pezzi 12
15919180 150 mL PES pezzi 12
15929180 250 mL PES pezzi 12
16295122 500 mL PVDF pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15939180 Fournisseur Merck Code fournisseur S2GPT10RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Il sistema di filtrazione sottovuoto Stericup™ rappresenta il processo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combina un'unità filtrante Steritop™ con una fiasca di raccolta per l'elaborazione e la conservazione di volumi compresi tra 150 e 1,000 ml in un unico formato pronto all'uso.
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable Bottle Top Filter process for sterile media preparation. Combine this Steritop™ filter unit with a receiver flask (sold separately) for processing and storing volumes from 150 to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
Tutte le caratteristiche che hanno reso gli originali filtri Stericup™ un elemento fondamentale nei laboratori in tutto il mondo rimangono al centro del sistema Stericup™ Quick Release.
  • Membrana Millipore™ dalle prestazioni comprovate con tecnologia leader del settore che offre portate elevate, nonché assorbimento proteico e volumi di ritenzione ridotti.
  • Il flacone di raccolta compatto e facile da impugnare garantisce il controllo e la stabilità durante la filtrazione, rendendo il filtro Stericup™ Quick Release ideale per l'uso in cappe a flusso laminare.
  • Le filettature incassate del tappo garantiscono la sterilità anche quando il set è rivolto verso il basso, mentre le alette ne consentono il posizionamento laterale evitando spostamenti o cadute accidentali.
  • La parte inferiore del flacone di raccolta è leggermente rientrata, in modo da poter sovrapporre le fiasche con tappo per comodità di conservazione
  • La linguetta integrata nel flacone di raccolta consente di fissare facilmente i dischi prefiltro (non inclusi) per soluzioni difficili da filtrare.
  • Il flacone di raccolta è realizzato in durevole polistirene trasparente e l'intera unità è sterilizzata con irradiazione gamma.
  • I filtri a membrana in PES Express™ PLUS, testati per le cellule staminali, proteggono la vitalità del terreno di crescita.
Informations sur la commande
Note: Image above shows Bottle Top Filter with receiver flask (sold separately).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colore Trasparente con adattatore blu
Monouso Single-use
Materiale Polietersulfone (PES)
Materiale (membrana) Polistirene
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione sterile
Raccordo uscita 45 mm
Tipo Filtro superiore per flacone filettato Steritop
Volume (sistema metrico) 1000 ml
Lunghezza (sistema metrico) 169 mm
Altezza (sistema metrico) 169 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Diametro filtro (sistema metrico) 13.5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.