Learn More
Merck Filtro superiore per flacone filettato Steritop
Il sistema di filtrazione sottovuoto Stericup™ rappresenta il processo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combina un'unità filtrante Steritop™ con una fiasca di raccolta per l'elaborazione e la conservazione di volumi compresi tra 150 e 1,000 ml in un unico formato pronto all'uso.
120.00€ - 280.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Sterile |
Raccordo uscita | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15919180
|
Merck
S2GPT01RE |
PES | 150 mL |
120.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15929180
|
Merck
S2GPT02RE |
PES | 250 mL |
145.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15939180
|
Merck
S2GPT10RE |
Polistirene | 1000 ml |
280.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16295122
|
Merck
S2GVT05RE |
PVDF | 500 mL |
183.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable Bottle Top Filter process for sterile media preparation. Combine this Steritop™ filter unit with a receiver flask (sold separately) for processing and storing volumes from 150 to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
Tutte le caratteristiche che hanno reso gli originali filtri Stericup™ un elemento fondamentale nei laboratori in tutto il mondo rimangono al centro del sistema Stericup™ Quick Release.
- Membrana Millipore™ dalle prestazioni comprovate con tecnologia leader del settore che offre portate elevate, nonché assorbimento proteico e volumi di ritenzione ridotti.
- Il flacone di raccolta compatto e facile da impugnare garantisce il controllo e la stabilità durante la filtrazione, rendendo il filtro Stericup™ Quick Release ideale per l'uso in cappe a flusso laminare.
- Le filettature incassate del tappo garantiscono la sterilità anche quando il set è rivolto verso il basso, mentre le alette ne consentono il posizionamento laterale evitando spostamenti o cadute accidentali.
- La parte inferiore del flacone di raccolta è leggermente rientrata, in modo da poter sovrapporre le fiasche con tappo per comodità di conservazione
- La linguetta integrata nel flacone di raccolta consente di fissare facilmente i dischi prefiltro (non inclusi) per soluzioni difficili da filtrare.
- Il flacone di raccolta è realizzato in durevole polistirene trasparente e l'intera unità è sterilizzata con irradiazione gamma.
- I filtri a membrana in PES Express™ PLUS, testati per le cellule staminali, proteggono la vitalità del terreno di crescita.
Specifications
Polystyrene | |
0.22 μm | |
Sterile | |
45 mm |