Learn More
- Home
- Products
- Facility Safety and Maintenance
- Cleaning Supplies and Equipment
- Cleaners and Disinfectants
- Laboratory Cleaning Validation Products
- Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
Codice prodotto. 17504646
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Materiale | Sterilità | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17504646 | HDPE | Sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17594636 | HDPE | Non-sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17534646 | Nylon | Non-sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17544646 | Nylon | Sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17574646 | Polypropylene | Non-sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17584646 | Polypropylene | Sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17514656 | Polystyrene | Non-sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17524656 | Polystyrene | Sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17554656 | PVC | Non-sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17564656 | PVC | Sterile | 50 mm | 50 mm | pezzi 50 |
| 17574636 | HDPE | Non-sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17584636 | HDPE | Sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17514646 | Nylon | Non-sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17524646 | Nylon | Sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17554646 | Polypropylene | Non-sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17564646 | Polypropylene | Sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17594646 | Polystyrene | Non-sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17504656 | Polystyrene | Sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17534656 | PVC | Non-sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
| 17544656 | PVC | Sterile | 100 mm | 100 mm | pezzi 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17504646
Fornitore
Sampling Systems™
N. del fornitore
8352H50S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 04-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
- The cleanroom production improves the purity of the final product.
- Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
- Sterile coupons are also available from stock.
- The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
- Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
- Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
- There are a wide range of other coupons available.
- Made from high quality virgin material.
- Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
- Available with batch specific certificate of conformity.
- Sterile versions are available with an irradiation certificate.
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Tipo di imballaggio | Individually Bagged |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |