Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable HDPE Powder Lances
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11935846 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11935846 100 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11935846 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8063H500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    112.49€ / pezzi 20
    Risparmia 4.51€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable HDPE Powder Lances are ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
  • Deposit the sample into a suitable container
  • Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Materiale HDPE
Include 20 per box
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm