Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jugs
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15306785 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
16 Per Box
20 Per Box
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15306785 16 Per Box pezzi 16
15340024 20 Per Box pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15306785 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8049H2000S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfortably hold this jug due to its rounded handle. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jugs have a wide base, which makes them very stable.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Include Individually Bagged
Materiale HDPE
Quantità 16 Per Box
Sterilità Sterile
Pre-sterilizzato
Monouso Single-use
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 152 mm
Diametro (sistema metrico) 129 mm