Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15839451 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
200 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15839451 200 mL Sterile pezzi 20
12752457 125 mL Sterile pezzi 20
15829451 200 mL Non-sterile pezzi 20
15849451 125 mL Non-sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15839451 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8064H1000S
Spedizione stimata: 15-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe is ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
  • Deposit the sample into a suitable container
  • Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Probe
Materiale HDPE
Tipo di punta Prevents sample from falling out
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Powder Sampling
Lunghezza (sistema metrico) 950 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 850 mm