Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Spatula
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7138875 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
330 mm
Colore:
Blue
Red
White
Materiale:
HDPE
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Colore Materiale Sterilità unitSize
10762674 230 mm White Polystyrene Non-sterile pezzi 100
12792477 330 mm White Polystyrene Sterile pezzi 100
12957945 230 mm White HDPE Non-sterile pezzi 100
15806171 230 mm Red Polystyrene Sterile pezzi 100
15809471 230 mm Blue Polypropylene Sterile pezzi 100
15816171 330 mm Red Polystyrene Sterile pezzi 100
15819471 330 mm Blue Polypropylene Non-sterile pezzi 100
15829471 330 mm Blue Polypropylene Sterile pezzi 100
15839471 230 mm Red Polystyrene Non-sterile pezzi 100
15849471 330 mm Red Polystyrene Non-sterile pezzi 100
15889461 330 mm White Polystyrene Non-sterile pezzi 100
15899461 230 mm Blue Polypropylene Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10762674 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8095A150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily sample and dispense quantities of powders. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Spatula is tough and comfortable to use with its specially designed rounded handle and robust blade.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
  • Available in 2 different sizes and a variety of colors
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifica
Descrizione 150mm Blade
Sterilità Non-sterile
Colore White
Product Type Disposable Spatula
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Include 100 Spatulas
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm