Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler
Codice prodotto. 11995846 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
14 mm
25 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
11995846 25 mm Non-sterile pezzi 100
11905856 25 mm Sterile pezzi 100
15691582 14 mm Sterile pezzi 100
15839461 14 mm Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11995846 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8085A100
Spedizione stimata: 08-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler is a hygienic, single use device that has been specially designed to take samples through the side of the sack.
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Specifica
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm