Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Slot Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15899451 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
170 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15899451 100 mL 620 mm 25 mm Non-sterile pezzi 20
12712467 170 mL 970 mm 25 mm Sterile pezzi 20
15442785 170 mL 970 mm 25 mm Non-sterile pezzi 20
15809461 500 mL 1000 mm 40 mm Non-sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15899451 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8073H500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.30€
    182.56€ / pezzi 20
    Risparmia 92.74€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed to take a single composite from the top, middle and bottom of your powder bed. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Slot Samplers are ideal for taking a multilevel, cross sectional sample from powders and granules.
  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the closed position
  • After leaving the sampler for several seconds to allow powder to enter, rotate handle to close the sampler
  • Deposit the sample into a suitable container
  • No cross contaminatin
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Disposable Slot Sampler
Materiale HDPE
Include 20 per pack
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm