Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15889561 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
225 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15889561 190 mm Non-sterile pezzi 100
15164966 - - -
13462829 225 mm Sterile pezzi 100
15879561 225 mm Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15889561 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8785H75
Spedizione stimata: 15-01-2027
Designed to be ergonomic, which means they are easy to use and ideal for scraping and cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper is ideal for use with foodstuffs, cosmetics and pharmaceuticals.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Available in 2 sizes
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contaminaton
  • No cleaning required
Specifica
Product Type Disposable Scraper
Sterilità Non-sterile
Colore Natural
Include Individually bagged
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale HDPE
Larghezza (sistema metrico) 75 mm