Learn More
Kimtech™ Kimtech Sterling Guanti ambidestri in nitrile
Codice prodotto. 10765495
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 150
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10765495 piccolo pezzi 150
10634525 X-Small pezzi 150
10735685 medio pezzi 150
10682415 Large pezzi 150
10754175 X-Large pezzi 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10765495 Fornitore Kimtech™ N. del fornitore 99211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.25€
    19.60€ / pezzi 150
    Risparmia 32.65€
    62% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti in nitrile Kimtech™ Sterling™ ambidestri offrono un eccellente controllo da contaminazioni grazie all'innovativo materiale in nitrile delicato sulla pelle e ideale per numerose applicazioni. I guanti sono privi di polveri e lattice e hanno polsini bordati e polpastrelli goffrati
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
  • Prodotti utilizzando una tecnologia proprietaria di Sterling™ che coniuga sicurezza e comfort. Il design efficiente ed ecologico al minimo i rifiuti senza compromettere la sicurezza
  • L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una protezione certificata da una vasta gamma di agenti contaminanti e sono idonei al contatto alimentare
  • Questi guanti ambidestri grigi sono sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE 0120 come DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE, testato in base alle norme EN 420:2003, livello AQL 1.5 per i fori, ISO 9001, ISO 16604
Classificazione DPI di categoria III
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Colore Grigio
Monouso Sì
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Product Type Guanti in nitrile
Size piccolo
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.1 mil (Cuff)
Spessore (sistema metrico) Dito medio 0.09 mm, palmo 0.08 mm, polsino 0.07 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso nel settore life science, laboratori universitari, scienza forense e produzione di medicinali non sterili
Quantità 150 Pk.
Resistente a Perforazione e abrasione, sostanze chimiche, virus
Forza di trazione Da 38 a 42 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 244 mm