Learn More
Stevioside
Codice prodotto. 15658745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15658745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15658745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57817-89-7 | C38H60O18 | 804.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Stevioside
CAS 57817-89-7
Punto di fusione 198.0°C
Perdita all'essiccatura 6% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Formula molecolare C38H60O18
Quantità 25 g
Sinonimo stevioside
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1,25g/L.
InChI Key UEDUENGHJMELGK-PEKONUEISA-N
SMILES CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 804.88
PubChem CID 134129657
Peso formulazione 804.88
Percent Purity ≥75% (HPLC)