Learn More
STF-083010, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16456868
Marca: Medchem Express HY15845
MedChemExpress STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
STF-083010 is a specific IRE1α inhibitor. STF-083010 inhibits Ire1 endonuclease activity, without affecting its kinase activity, after endoplasmic reticulum stress.
Specifica
Materiale o nome chimico STF-083010
CAS 307543-71-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H11NO3S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (315.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CS1)(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=O
Molecular Weight (g/mol) 317.38
Peso formulazione 317.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.