Learn More
STF-118804, TRC
Codice prodotto. 30416861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416861 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6867355MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Formula molecolare C25H23N3O4S
Quantità 5 mg
Sinonimo STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
InChI Formula InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4
IUPAC Name 4-[5-methyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonylmethyl]-1,3-oxazol-2-yl]-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 461.53
Peso formulazione 461.1409