Learn More
Stigmasterol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10274750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274750 5 g Bottiglia in vetro 5g
10133520 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-48-7
Formula molecolare C29H48O
Molecular Weight (g/mol) 412.70
Numero MDL MFCD00003630
InChI Key HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Sinonimo stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Stigmasterol
Nota nome 95%
Punto di fusione 161.0°C to 170.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 8944
Condizione di rotazione specifica - 50.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotazione specifica − 50.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 412.7
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder