Descrizione
- Overhead Stirrer Accessory
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 6.000 cm |
| Forma | Turbine |
| Larghezza (sistema metrico) | 10.000 cm |
| Peso (sistema metrico) | 200.000 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 53.000 x 10.000 x 6.000 cm |