Learn More
OHAUS™ Agitatore Shaft
Stirrer Shaft for use with overhead stirrers.
83.00€ - 175.00€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 6.000 cm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 10.000 cm |
Dimensioni (L x P x A) | 53.000 x 10.000 x 6.000 cm |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17034227
|
OHAUS™
30586775 |
Anchor Blade |
83.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17044227
|
OHAUS™
30586776 |
Fixed Blade |
87.60€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17054227
|
OHAUS™
30586777 |
Floating Blade |
98.40€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17064227
|
OHAUS™
30586778 |
Folding Blade |
98.40€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17074227
|
OHAUS™
30586779 |
Paddle 6 Holdes |
102.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17084227
|
OHAUS™
30586780 |
Propeller |
105.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17094227
|
OHAUS™
30586781 |
Turbine |
175.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17004237
|
OHAUS™
30586782 |
Turbo Propeller |
175.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Overhead Stirrer Accessory
Specifica
6.000 cm | |
10.000 cm | |
53.000 x 10.000 x 6.000 cm |