Descrizione
- Confezione da 3 pz.
- La forma è simile a quella del pallone e garantisce una miscelazione completa
- Dotata di nucleo magnetico ovale, ha una forza maggiore rispetto alle ancorette con nucleo magnetico cilindrico.
Per applicazioni in:
- Pallone a fondo rotondo, ad esempio per le miscele di reazione
Capacità di agitazione (H2O) max.:
- 100 - 250 mL
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P x A) | 30 x 10 mm |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 3/Pk. |
| Forma | Oval |