Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Stirring Hotplate and Hotplate Accessories
Codice prodotto. 17342681
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Undergrad Hot Plates, Stirrers
Tipo:
Temperature Controller
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
17342681 Undergrad Hot Plates, Stirrers Temperature Controller Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17342681 Fornitore Cole-Parmer™ Stuart™ N. del fornitore 0480790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    270.80€ / pezzi 1
    Risparmia 102.20€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement parts and accessories for use with Hotplates, stirrers, and/or stirring Hotplates.
  • Replacement parts and accessories for various Hotplates, stirrers, and stirring Hotplates
Specifica
Descrizione Plugs into hotplate or stirrer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Undergrad Hot Plates, Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Accurate liquid temperature control
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Modello SCT2
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 392°F
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 200°C
Tipo Temperature Controller
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Peso (sistema metrico) 635 g
Display LED
Dimensioni (L x P x A) 7.5 x 9 x 12.3 cm
Accuracy ±0.5°C
Rivestimento Uncoated
Materiale Plastic, Stainless Steel
Peso (sistema imperiale) 1.4 lb.