Learn More
Lovibond™ Stirring rod
Codice prodotto. 11367320
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Stirring Rod
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11367320 Stirring Rod Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11367320 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 364120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.30€
    26.53€ / pezzi 1
    Risparmia 4.77€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Plastic Stirring rod
Stirring rod, 13 cm length, set of 10.
Specifica
Tipo Stirring Rod
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm