Specifications
| CAS | 8052-41-3 |
| Quantità | 20 L |
| Formula molecolare | C8H15BrO2 |
| Numero UN | 1268 |
| InChI Key | IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 6-bromohexyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.11 |