Learn More
Thermo Fisher Scientific™ FermionX Stomacher™ 400 Bag Opener
Codice prodotto. 12764876
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Dimensione della confezione
12764876 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12764876 Fornitore Thermo Fisher Scientific™ N. del fornitore BA6095
Spedizione stimata: 24-12-2026
The Stomacher™ 400 bag opener from FermionX holds open bags for easy addition of samples without risking instrument contact on the bag.
  • Compatible with Stomacher™ 80 and Stomacher™ 400 bag sizes
  • Stable on benchtop or scales
  • Easily cleaned with most lab disinfectant
  • Capacity: One place
  • Dimensions (L x W x H): 15.5 x 11.5 x 27 cm
Specifica
Product Type Bag Opener
Materiale Plastic polymer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stomacher™ 80 and Stomacher™ 400 bag
N. di posizioni 1