Learn More
Seward™ Sacche per miscelatori da laboratorio Stomacher™
Codice prodotto. 10658165
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 to 80 mL
80 to 400 mL
Descrizione:
Round bottom, Standard
Round bottom; Closure
Round bottom; with Strainer
Square bottom, Closure
Square bottom, Standard
Square bottom, Standard, No strainer or closure
Square bottom, With strainer
N. per confezione:
200
250
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione N. per confezione Dimensione della confezione
10658165 80 to 400 mL Square bottom, With strainer 200 pezzi 200
10657975 80 to 400 mL Square bottom, Standard 500 pezzi 500
10576064 80 to 400 mL Round bottom, Standard 500 pezzi 500
10746855 80 to 400 mL Round bottom; with Strainer 200 pezzi 200
12734876 5 to 80 mL Square bottom, Standard, No strainer or closure 200 pezzi 200
10668165 80 to 400 mL Square bottom, Closure 250 pezzi 250
10547394 80 to 400 mL Round bottom; Closure 250 pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10658165 Lieferant Seward™ Lieferanten-Nr. BA6041/STR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    92.97€ / pezzi 200
    Risparmia 22.03€
    19% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
The Stomacher™ Bag range has been designed to fulfill all applications from sample blending, straining and storage, including bags designed for extensive blending and small samples for life science applications.
  • Sacchetti sterili (irradiazione gamma) in polietilene
  • Spessore di 65μ m per elevata resistenza agli impatti, (resistenza alla trazione di 9.2 MPa, resistenza complessiva di 27.1 MPa) anche a basse temperature
  • Permeabilità (g/m2/24 ore): 1.2 per vapore acqueo, per 12,000 ossigeno, 2000 per anidride carbonica
  • I sacchetti richiudibili sono caratterizzati da un filo di chiusura nella parte superiore e da bordi arrotondati
  • I sacchetti filtranti sono dotati di una rete interna in plastica che protegge dalle perforazioni
  • Sacchetti a camera singola per l'uso in omogeneizzatori da laboratorio
  • La sterilità interna del sacchetto è garantita dalla barriera sterile superiore antistrappo brevettata
  • Tubo estruso in polietilene vergine altamente trasparente e resistente alle perforazioni
  • Senza cuciture laterali, una cucitura sul fondo
  • Strappare l'estremità perforata in alto, aprire e inserire il materiale da analizzare e processare
‡Per il modello dismesso 400 (14-550-5G, -5H). È possibile utilizzare i sacchetti del modello 400C sul modello 400.
Spezifikation
Descrizione Square bottom, With strainer
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stomacher 400 and all other 400ml paddle blenders
Materiale PE (Polietilene)
Sterilità Sterile
N. per confezione 200
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Dimensioni (L x P) 305mm x 177mm
Product Type Fondo quadrato; per modelli 400; con filtro
Capacità (sistema metrico) 80 to 400 mL
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Larghezza (sistema metrico) 177 mm
Spessore (sistema metrico) 65 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.