Learn More
mb2 Sgabello su piedini
Codice prodotto. 30130598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30130598 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130598 Fornitore mb2 N. del fornitore AT7B2D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    111.60€ / pezzi 1
    Risparmia 50.40€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sgabello su piedini - Seduta imbottita in ecopelle - Cilindro
  • Sgabello con seduta imbottita in ecopelle
  • Cilindro pneumatico per la regolazione dell'altezza
  • Base a 5 razze in nylon rinforzato
  • Piedini
Specifica
Product Type Seating Stool
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 440 to 630 mm
Peso (sistema metrico) 5,12 kg
Con bracciolo No
Con schienale No
Con ruote No
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Vinyl Upholstery
Tipo di seduta Stool