Learn More
Buerkle™ Stop-It™ Hose Clamp with Easy-Click Closure
Descrizione
Utilizzabile ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas. Regolazione continua del flusso: Utilizzando la vite a testa zigrinata della fascetta Stop-It è possibile regolare gradualmente e con precisione il flusso, o arrestarlo completamente, anche sui raccordi per tubi flessibili esistenti. Il tubo flessibile viene compresso, per un'area ampia, contro il gancio in acciaio resistente, per prevenire danni. Chiusura Easy-Click - La fascetta Stop-It può essere aperta e chiusa in qualsiasi posizione semplicemente avvitando o svitando la vite. Materiale di alta qualità - Stop-It è realizzata in plastica PVDF resistente alle sostanze chimiche. La fascetta è in acciaio galvanizzato.
- PVDF e acciaio, zincati
- Resistenti a temperature fino a 160 °C
- Per tubi flessibili con diametro esterno fino a 10mm, 15mm e 20mm
- Disponibile in quattro colori brillanti
Specifica
Specifica
| Materiale | PVDF, acciaio, zincato |
| Da utilizzare con | Tubi flessibili con diam. esterno di 15 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas |
| Quantità confezione | 50/Scale |
| Dimensioni dei tubi | 10 mm |
| Dimensione della porta | 10 mm |
| Colore | Verde |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160 °C |
| Product Type | Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up |