Learn More
BRAND™ Stopcock For Aspirator Bottle
Codice prodotto. 10335521 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Connectors:
3/4 in. connection
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Connectors Dimensione della confezione
10335521 3/4 in. connection Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10335521 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 131100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.60€
    16.68€ / pezzi 1
    Risparmia 1.92€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fits all sizes
  • Includes PP adapter
  • Includes 2 FKM seals
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Da utilizzare con (applicazione) Storage
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Aspirator bottles and drums
    Connectors 3/4 in. connection