Learn More
Brand™ Silicone-Free Stopcock Grease
Codice prodotto. 17814478 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 g
Dimensione della confezione:
30g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17814478 60 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17814478 Fornitore Brand™ N. del fornitore 61610
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for lubricating burette stopcocks.
  • Easy to remove with Mucasol™
  • Good acid- and base-resistance
  • Operating temperature range of −40° to +320°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lubricant
Da utilizzare con (apparecchiatura) Burette stopcocks
Imballaggio Provetta
Quantità 60 g
Temperatura (sistema metrico) -40°C to +320°C
Peso (sistema metrico) 60 g