Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stoppers Octagonal Plate, Plastic
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01401034
Codice prodotto. 10010361
  • 16.43€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12252
  • Form A and E
  • Solid or semi-hollow
  • Material: Plastic
Specifica
Specifica
NS 34/35
White, Red
Polyethylene