Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Straight Plug Stopper
Provide airtight covers
323.00€ - 1060.00€
Product Code | Brand | Colore | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Colore | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Price | Quantity & Availability | |||
12811144
|
DWK Life Sciences
W224100-173 |
Grigio | Butile | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm |
323.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11788919
|
DWK Life Sciences
224100-072 |
Grigio | Gomma butilica/isoprenica | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 0.7 cm e diametro esterno di 1.3 cm |
1060.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10036671
|
DWK Life Sciences
224100-330 |
Red | Gomma | Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of serum bottles and vials |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifications
Sì | |
Tappo dritto |