Descrizione
- The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
- The canister can also be used as a settling canister
- Via a threaded connector, a spigot or other accessories with an inner thread/cap nut of 3/4 in. can be attached
- HDPE
- Bottle opening diameter 50mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
| Colore | Transparent |
| Descrizione | With threaded connector, two handles |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Include | Closure, 2 handles, threaded connector |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 580 mm |
| Materiale | HDPE |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
| Vedi altri risultati |