Learn More
Labcon™ Storage Box for 80-place Microtube Racks
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Refillable rack with hinged clear lid
- For use with 80-place tube racks
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Include | Storage Box |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Posizioni | 80 Positions |
| Forma | Rectangle |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 80-place Microcentrifuge Tube Racks |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -80°C to 121°C |