Learn More
Labcon Storage Box for Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 16604002 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tubes (15 mL)
Tubes (50 mL)
Posizioni:
16
36
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Posizioni Dimensione della confezione
16604002 Tubes (50 mL) 16 pezzi 2
16693992 Tubes (15 mL) 36 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16604002 Fornitore Labcon N. del fornitore 27042200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85€
    51.78€ / pezzi 2
    Risparmia 21.07€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Freezable to -80°
  • Storage Box
  • Holds centrifuge tubes
  • Made of polypropylene
  • Freezable to -80°C
  • Includes clear lid
  • 2 boxes per case
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (50 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 16
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Centrifuge Tubes
Imballaggio 2 Boxes / case
Product Type Freezer Storage Box