Learn More
Cole-Parmer™ Bain Marie Storage Containers
Codice prodotto. 15349433 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
HDPE
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15349433 HDPE pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15349433 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6353000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Be confident that your lid is tight with Bain Marie Storage Containers.
  • Can be frozen or chemically sterilized.
  • Easy carrying grip handles.
  • NSF certified.
  • FDA-compliant.
  • 12 Pk.
  • Containers are made of FDA-compliant HDPE and can be frozen, boiled, or chemically sterilized.
  • Snap-tight, positive-lock lids are sold separately.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 2 L
Certificazione/Conformità NSF Certified
Tipo Storage Container Lid
Materiale HDPE
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Diametro (sistema imperiale) 7 in.
Diametro (sistema metrico) 17.8 cm