Learn More
Fistreem International™ Storage Reservoir
Codice prodotto. 13106020
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13106020 30 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13106020 Fornitore Fistreem International™ N. del fornitore WSC900.RTB.9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1178.50€ / pezzi 1
    Risparmia 36.50€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Replacement storage reservoir for the Cyclon Ultrapure Water Still. Fistreem International™ Storage Reservoir holds a full 30L distilled water.
  • Incorporates a fast flow tap and a sight tube showing the contents of the reservoir.
  • Distillate access ports are fitted on both sides, allowing the reservoir to be sited to either side of the still.
  • To ensure highest purity, the reservoir features a polyethylene liner, vent filter and a cleaning access port.
  • An electronic float switch shuts off the still on a full reservoir
Specifica
Altezza (sistema metrico) 750 mm
Tipo Storage Reservoir
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Capacità (sistema metrico) 30 L