Learn More
Fisherbrand™ Storage Racks for 80-Well Tube Racks
Stores up to eight 80-well microtube racks. Fisherbrand™ Storage Racks for 80-Well Tube Racks are made of strong, clear acrylic for ease of sliding racks in and out.
169.00€ - 179.00€
Specifica
Product Type | Storage Rack |
---|---|
Colore | Clear |
Capacità | Microtube Racks (80-well) |
Materiale | Acrylic |
Posizioni | 8 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11708214
|
Fisherbrand™
|
157 x 236 x 234mm | Vertical |
179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710055
|
Fisherbrand™
|
310 x 236 x 122mm | Horizontal |
169.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Strong, clear acrylic construction
- Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
- Plenty of room to slide the racks in and out
Specifica
Storage Rack | |
Microtube Racks (80-well) | |
8 | |
1 Each |
Clear | |
Acrylic | |
80-well microtube racks | |
236 mm |